Learn More
2-Amino-6-metildipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol Hidrocloruro Hidratado, TRC
Product Code. 30136463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad unitSize
30136463 5 mg 5 miligramos
30133485 25 mg 25 miligramos
17924715 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30136463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6161005MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210049-10-8
Fórmula molecular C11 H10 N4. Cl H. H2 O
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Amino-6-metildipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol Hidrocloruro Hidratado
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0778
Número MDL MFCD00210744
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 252.7
Clave InChI WSBNFZWVPJAQMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.CC1=CC=CN2C1=NC1=CC=C(N)N=C21
Nombre IUPAC 10-methyl-1,3,8-triazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-2,4,6,8,10,12-hexaen-4-amine hydrate hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 252.70
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.