CAS RN 209977-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (r,s)-2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-isoxazol-4-il]propiónico sesquihidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (r,s)-2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-isoxazol-4-il]propiónico sesquihidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (r,s)-2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-isoxazol-4-il]propiónico sesquihidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.