Learn More
Ácido (r,s)-2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-isoxazol-4-il]propiónico sesquihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (r,s)-2-Amino-3-[3-(carboxymethoxy)-5-methyl-isoxazol-4 -yl] |
| CAS | 209977-56-0 |
| Fórmula molecular | 2 C9 H12 N2 O6 . 3 H2 O |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C9H12N2O6.3H2O/c2*1-4-5(2-6(10)9(14)15)8(11-17-4)16-3-7(12)13;;;/h2*6H,2-3,10H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.Cc1onc(OCC(=O)O)c1CC(N)C(=O)O.Cc2onc(OCC(=O)O)c2CC(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-1,2-oxazol-4-il]propanoico; trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 542.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 542.1708 |