Learn More
Ácido (r,s)-2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-isoxazol-4-il]propiónico sesquihidrato, TRC
Código de producto. 30325087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30325087 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30325087 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6031505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (r,s)-2-Amino-3-[3-(carboxymethoxy)-5-methyl-isoxazol-4 -yl]
CAS 209977-56-0
Fórmula molecular 2 C9 H12 N2 O6 . 3 H2 O
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H12N2O6.3H2O/c2*1-4-5(2-6(10)9(14)15)8(11-17-4)16-3-7(12)13;;;/h2*6H,2-3,10H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);3*1H2
SMILES O.O.O.Cc1onc(OCC(=O)O)c1CC(N)C(=O)O.Cc2onc(OCC(=O)O)c2CC(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-[3-(carboximetoxi)-5-metil-1,2-oxazol-4-il]propanoico; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 542.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.1708
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.