accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3OHNHCl

CAS RN 209808-47-9

IUPAC Nombre: N,N-diethyl-4-[phenyl(piperidin-4-ylidene)methyl]benzamide hydrochloride
Sinónimos: N,N-diethyl-4-[phenyl(piperidin-4-ylidene)methyl]benzamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 384.95
Fórmula molecular: C23H29ClN2O
InChi Key: OTXTZCLQEGSAMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=C1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados