Learn More
AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16489786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489786 50 mg 50 miligramos
16485967 5 mg 5 miligramos
16484506 100 mg 100 miligramos
16413248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101039A
MedChemExpress AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.
AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AR-M 1000390 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 209808-47-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H29ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 384.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.94
Porcentaje de pureza 98.18%