CAS RN 209747-04-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-6-Metil-4-fenil-2-cromanol (Impureza de Tolterodina) (Mezcla de Diastereomeros), TRC
CAS: 209747-04-6 Fórmula molecular: C16 H16 O2 Peso molecular (g/mol): 240.3 Sinónimo: 2H-1-Benzopyran-2-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-,3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-ol,3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-ol,6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol,(4RS)-6-Methyl-4-phenylchroman-2-ol,Tolterodine Impurity Nombre IUPAC: 6-metil-4-fenil-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-ol SMILES: Cc1ccc2OC(O)CC(c3ccccc3)c2c1