Learn More
rac-6-Metil-4-fenil-2-cromanol (Impureza de Tolterodina) (Mezcla de Diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136051 100 mg 100 miligramos
30135629 2.5 g 2.50 g
30009968 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327070100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209747-04-6
Fórmula molecular C16 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-4-phenyl-, 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-ol, 3,4-Dihydro-6-methyl-4-phenyl-2H-benzopyran-2-ol, 6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol, (4RS)-6-Methyl-4-phenylchroman-2-ol, Tolterodine Impurity
Nombre IUPAC 6-metil-4-fenil-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-ol
SMILES Cc1ccc2OC(O)CC(c3ccccc3)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13,16-17H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115