CAS RN 20971-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-O-[3-Acetamido-3-desoxi-Alfa-D-glucopiranosil]-4-O-(6-acetamido-3,6-didesoxi-3-nitrohexopiranosil)-N,N'-diacetil-2-desoxi-D-estreptamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-O-[3-Acetamido-3-desoxi-aD-glucopiranosil]-4-O-(6-acetamido-3,6-didesoxi-3-nitrohexopiranosil)-N,N'-diacetil-2-desoxi-D-estreptamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.