Learn More
6-O-[3-Acetamido-3-desoxi-Alfa-D-glucopiranosil]-4-O-(6-acetamido-3,6-didesoxi-3-nitrohexopiranosil)-N,N'-diacetil-2-desoxi-D-estreptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-O-[3-Acetamido-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl]-4-O-(6-acetamido-3,6-dideoxy-3-nitrohexopyranosyl)-N,N'-diacetyl-2-deoxy-D-streptamine |
| CAS | 20971-00-0 |
| Fórmula molecular | C26H43N5O16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-O-[3-Acetamido-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl]-6-O-(6-acetamido-3,6-dideoxy-3-nitrohexopyranosyl)-N,N’-diacetyl-2-deoxy-L-streptamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H43N5O16/c1-8(33)27-6-14-19(38)17(31(42)43)21(40)26(44-14)47-24-13(29-10(3)35)5-12(28-9(2)34)23(22(24)41)46-25-20(39)16(30-11(4)36)18(37)15(7-32)45-25/h12-26,32,37-41H,5-7H2,1-4H3,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36) |
| SMILES | CC(=O)NCC1OC(OC2C(O)C(OC3OC(CO)C(O)C(NC(=O)C)C3O)C(CC2NC(=O)C)NC(=O)C)C(O)C(C1O)N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | N-[[6-[4,6-diacetamido-3-[4-acetamido-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-3,5-dihidroxi-4-nitrooxan-2-il]metil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 681.64 |