accessibility menu, dialog, popup

UserName

FSNNNOClClF(?)

CAS RN 209410-46-8

IUPAC Nombre: 5-(2,6-dichlorophenyl)-2-[(2,4-difluorophenyl)sulfanyl]-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one
Sinónimos: 5-(2,6-dichlorophenyl)-2-[(2,4-difluorophenyl)sulfanyl]pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one
Peso molecular (g/mol): 436.26
Fórmula molecular: C19H9Cl2F2N3OS
InChi Key: VEPKQEUBKLEPRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(SC2=NN3C=NC(=O)C(=C3C=C2)C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(F)=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados