CAS RN 2089061-92-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilo 3-[[4-Cloro-2-(fenilamino)fenil]metilamino]-3-oxopropanoato, TRC
CAS: 2089061-92-5 Peso molecular (g/mol): 332.78 Nombre IUPAC: metilo 3-(2-anilino-4-cloro-N-metilanilino)-3-oxopropanoato