Learn More
Metilo 3-[[4-Cloro-2-(fenilamino)fenil]metilamino]-3-oxopropanoato, TRC
Código de producto. 30133046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133046 100 mg 100 miligramos
30004885 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM295145100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2089061-92-5
Peso molecular (g/mol) 332.78
Nombre IUPAC metilo 3-(2-anilino-4-cloro-N-metilanilino)-3-oxopropanoato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate
Fórmula molecular C17 H17 Cl N2 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl 3-[[4-Chloro-2-(phenylamino)-phenyl]methylamino]-3-oxopropanoate, Clobazam EP impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN2O3/c1-20(16(21)11-17(22)23-2)15-9-8-12(18)10-14(15)19-13-6-4-3-5-7-13/h3-10,19H,11H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)N(C)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0928