CAS RN 2088771-61-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(10R)- 6,7,10,11-Tetrahidro-3-(trifluorometil)-10-[(2,4,5-trifluorofenil)metil]-1,2,4-triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecina-8,12(5H,9H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(10R)- 6,7,10,11-Tetrahidro-3-(trifluorometil)-10-[(2,4,5-trifluorofenil)metil]-1,2,4-triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecina-8,12(5H,9H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(10R)- 6,7,10,11-Tetrahidro-3-(trifluorometil)-10-[(2,4,5-trifluorofenil)metil]-1,2,4-triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecina-8,12(5H,9H)-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.