Learn More
(10R)- 6,7,10,11-Tetrahidro-3-(trifluorometil)-10-[(2,4,5-trifluorofenil)metil]-1,2,4-triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecina-8,12(5H,9H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (10R)-3-(Trifluoromethyl)-10-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]-6,7,10,11-tetrahydro[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecine-8,12(5H,9H)-dione |
| CAS | 2088771-61-1 |
| Fórmula molecular | C16 H13 F6 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecine-8,12(5H,9H)-dione','6,7,10,11-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-10-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]-','(10R)- (ACI), Sitagliptin Tablets Impurity FP-B (EP), (10R)-3-(Trifluoromethyl)-10-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]-6,7, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13F6N5O2/c17-9-6-11(19)10(18)4-7(9)3-8-5-12(28)23-1-2-27-13(14(29)24-8)25-26-15(27)16(20,21)22/h4,6,8H,1-3,5H2,(H,23,28)(H,24,29)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | Fc1cc(F)c(C[C@@H]2CC(=O)NCCn3c(nnc3C(F)(F)F)C(=O)N2)cc1F |
| Nombre IUPAC | (10R)-3-(trifluorometil)-10-[(2,4,5-trifluorofenil)metil]-5,6,7,9,10,11-hexahidro-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4,7]triazecina-8,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 421.297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.097 |