CAS RN 208720-46-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahidro-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)oxi]-metil éster del ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahidro-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)oxi]-metil éster del ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahidro-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)oxi]-metil éster del ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.