Learn More
(3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahidro-2,2-dimetil-7-[(metilsulfonil)oxi]-metil éster del ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-methyl ester 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid |
| CAS | 208720-46-1 |
| Fórmula molecular | C12H18O7S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O7S/c1-12(2)17-8-5-7(11(13)16-3)6-9(10(8)18-12)19-20(4,14)15/h5,8-10H,6H2,1-4H3/t8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC)C1=C[C@@]([H])(OC(C)(C)O2)[C@]2([H])[C@H](OS(C)(=O)=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,7R,7aR)-2,2-dimetil-7-metilsulfoniloxi-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 306.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0773 |