CAS RN 2083623-41-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Fosmet-d6 (dimetil-d6), CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
2
Fosmet-d6, TRC
CAS: 2083623-41-8 Fórmula molecular: C11 2H6 H6 N O4 P S2 Peso molecular (g/mol): 323.36 Sinónimo: Phosmet D6 (dimethyl D6),Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-di(methyl-d3) ester,Phosmet D6 (dimethoxy D6) Nombre IUPAC: 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinottioilsulfanilmetil]isoindol-1,3-dione SMILES: [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O