Learn More
Fosmet-d6 (dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30324513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324513 0.005 g 0.01 g
30314529 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324513 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND80650.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosmet D6 (dimethoxy D3)
CAS 2083623-41-8
Fórmula molecular C11 2H6 H6 N O4 P S2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Phosmet D6 (dimethyl D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-[bis(trideuteriometoxi)fosfinotioilsulfanilmetil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 323.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0322 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity