accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHO

CAS RN 2081-44-9

IUPAC Nombre: oxan-4-ol
Sinónimos: oxan-4-ol
Peso molecular (g/mol): 102.13
Fórmula molecular: C5H10O2
InChi Key: LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1CCOCC1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados