Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ol, ACROS Organics™
Código de producto. 11926201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11926201 5 g 5 g
11916201 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189430050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2081-44-9
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Clave InChI LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-ol, tetrahydro-4-pyranol, 4-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-4h-pyran-4-ol, tetrahydro-pyran-4-ol, 2h-pyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxytetrahydropyan, tetrahydropyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydro-4h-pyran, 4-hydroxytetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 74956
Nombre IUPAC oxan-4-ol
SMILES C1COCCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 87.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 190°C
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Beilstein 17,II,106
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13