Learn More
Tetrahidro-4-piranol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-4-pyranol |
| CAS | 2081-44-9 |
| Fórmula molecular | C5H10O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Tetrahydropyran-4-ol, 4-Hydroxytetrahydro-2H-pyran, 4-Hydroxytetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-2H-pyranol-4-ol, Tetrahydro-4-pyranol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | oxan-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0681 |