accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFSOONSOOFFFFFFSOONSOOFFFCo

CAS RN 207861-61-8

IUPAC Nombre: λ²-cobalt(2+) bis(trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane)
Sinónimos: λ²-cobalt(2+) bis(bistriflylimide anion)
Peso molecular (g/mol): 619.2
Fórmula molecular: C4CoF12N2O8S4
InChi Key: HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Co++].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)