accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCl(E)

CAS RN 20766-37-4

IUPAC Nombre: (3E)-4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
Sinónimos: (3E)-4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
Peso molecular (g/mol): 180.63
Fórmula molecular: C10H9ClO
InChi Key: FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
SMILES: CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados