Learn More
4-(2-clorofenil)but-3-en-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10180732 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10180732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04159DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 20766-37-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9ClO
Fórmula lineal ClC6H4CH=CHC(O)CH3
Número MDL MFCD00084971
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone
Clave InChI FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Cl
Nombre IUPAC (E)-4-(2-clorofenil)but-3-en-2-ona
Peso molecular (g/mol) 180.631
PubChem CID 5372820
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.63
Porcentaje de pureza 97%