CAS RN 2075718-25-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Parabeno de Etilo-13C6, TRC
CAS: 2075718-25-9 Fórmula molecular: C313C6H10O3 Peso molecular (g/mol): 172.13 Sinónimo: 4-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C6,4-(Ethoxycarbonyl)phenol-13C6,4-Carbethoxyphenol-13C6,4-Hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C6,Aseptin A-13C6,Aseptoform E-13C6,Easeptol-13C6,Ethyl 4-Hydroxybenzoate-13C6,Ethyl Butex-13C6,Mekkings E-13C6,Mycocten-13C6,NSC 23514-13C6,p-Carbethoxyphenol-13C6; SMILES: [H][13C]1=[13C](O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C](C(OCC)=O)=[13C]1[H]