Learn More
Parabeno de Etilo-13C6, TRC
Código de producto. 30008746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008746 10 mg 10 miligramos
30004983 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92547910MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2075718-25-9
Fórmula molecular C313C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 172.13
Sinónimo 4-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C6, 4-(Ethoxycarbonyl)phenol-13C6, 4-Carbethoxyphenol-13C6, 4-Hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C6, Aseptin A-13C6, Aseptoform E-13C6, Easeptol-13C6, Ethyl 4-Hydroxybenzoate-13C6, Ethyl Butex-13C6, Mekkings E-13C6, Mycocten-13C6, NSC 23514-13C6, p-Carbethoxyphenol-13C6;
SMILES [H][13C]1=[13C](O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C](C(OCC)=O)=[13C]1[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Paraben-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Porcentaje de pureza >95%