CAS RN 207557-35-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-1-(2-Cloroacetil)-2-9-Pirrolidinecarbonitrilo, TRC
CAS: 207557-35-5 Fórmula molecular: C7 H9 Cl N2 O Peso molecular (g/mol): 172.61 Sinónimo: 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2S)-,2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2S)- (9CI),(2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile,(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile,(2S)-1-chloroacetylpyrrolidine-2-carbonitrile,(2S)-N-Chloroacetyl-2-cyanopyrrolidine,(S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile,(S)-1-(Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile,1-(2-Chloroacetyl)-(2S)-pyrrolidine carbonitrile,1-Chloroacetyl-2-(S)-cyanopyrrolidine Nombre IUPAC: (2S)-1-(2-cloroacetil)pirrolidina-2-carbonitrilo SMILES: ClCC(=O)N1CCC[C@H]1C#N