Learn More
(2S)-1-(2-Cloroacetil)-2-9-Pirrolidinecarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30012741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012741 250 mg 250 miligramos
30012502 100 mg 100 miligramos
30012551 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC363780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207557-35-5
Fórmula molecular C7 H9 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 172.61
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2S)- (9CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, (2S)-1-chloroacetylpyrrolidine-2-carbonitrile, (2S)-N-Chloroacetyl-2-cyanopyrrolidine, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, (S)-1-(Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, 1-(2-Chloroacetyl)-(2S)-pyrrolidine carbonitrile, 1-Chloroacetyl-2-(S)-cyanopyrrolidine
Nombre IUPAC (2S)-1-(2-cloroacetil)pirrolidina-2-carbonitrilo
SMILES ClCC(=O)N1CCC[C@H]1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0403
Porcentaje de pureza >95%