CAS RN 2069-71-8
IUPAC Nombre:
N1,N1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine
Sinónimos:
N1,N1-dimethyl-4-nitrobenzene-1,3-diamine
Peso molecular (g/mol):
181.2
Fórmula molecular:
C8H11N3O2
InChi Key:
WJTOMXLUNDWLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(C)C1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O