CAS RN 205754-32-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 8-Hidroxi Efavirenz, TRC
CAS: 205754-32-1 Fórmula molecular: C14 H9 Cl F3 N O3 Peso molecular (g/mol): 331.67 Sinónimo: 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-,2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)- (9CI),6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one,rac 8-Hydroxy Efavirenz Nombre IUPAC: 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-8-hidroxi-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazina-2-una SMILES: Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F