Learn More
rac 8-Hidroxi Efavirenz, TRC
Código de producto. 30137953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137953 10 mg 10 miligramos
30136150 1 mg 1 miligramo
30009982 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94182510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205754-32-1
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 331.67
Sinónimo 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)- (9CI), 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, rac 8-Hydroxy Efavirenz
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-8-hidroxi-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazina-2-una
SMILES Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3CC3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 8-Hydroxy efavirenz
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9-11(10(20)6-8)19-12(21)22-13(9,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.0223
Porcentaje de pureza >95%