accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOCl(Z)

CAS RN 205676-17-1

IUPAC Nombre: (2Z)-2-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enal
Sinónimos: (2Z)-2-(4-chlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enal
Peso molecular (g/mol): 182.6
Fórmula molecular: C9H7ClO2
InChi Key: BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
SMILES: O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados