Learn More
2-(4-Clorofenil)malondialdehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10667591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667591 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10667591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425200025
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Nombre de nota 95%
CAS 205676-17-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 143°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7ClO2
Número MDL MFCD00216505
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-4-chlorophenyl malonaldehyde, 2-4-chlorophenyl propanedial, 2-4-chlorophenyl malondialdehyde, 4-chlorophenyl propane-1,3-dial, 2-4-chlorophenyl malon-dialdehyde, 2-4-chlorophenyl propane-1,3-dione
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
SMILES O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)propanodial
Peso molecular (g/mol) 182.60
PubChem CID 3584386
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación