CAS RN 2055-46-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tetrahidropirimidina-2(1H)-tiona, TRC
CAS: 2055-46-1 Fórmula molecular: C4H8N2S Peso molecular (g/mol): 116.18 Sinónimo: Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinethione,1,3-Diazinane-2-thione,1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinethiol,2-Mercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine,2-Mercapto-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine,2-Mercaptotetrahydropyrimidine,3,4,5,6-Tetrahydro-1H-pyrimidine-2-thione,3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinethione,3,4,5,6-Tetrahydro-2-mercaptopyrimidine,3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinethiol,Cyclic propylene thiourea,Hexahydropyrimidine-2-thione,N,N'-Trimethylenethiourea,NSC 21316,Perhydropyrimidine-2-thione,Tetrahydropyrimidine-2-thione,Trimethylenethiourea Nombre IUPAC: 1,3-diazinano-2-thione SMILES: S=C1NCCCN1