Learn More
Tetrahidropirimidina-2(1H)-tiona, TRC
Código de producto. 30454509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454509 100 mg -
30453187 500 mg 500 miligramos
30452253 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT311371100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2055-46-1
Fórmula molecular C4H8N2S
Peso molecular (g/mol) 116.18
Sinónimo Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinethione, 1,3-Diazinane-2-thione, 1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinethiol, 2-Mercapto-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, 2-Mercapto-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine, 2-Mercaptotetrahydropyrimidine, 3,4,5,6-Tetrahydro-1H-pyrimidine-2-thione, 3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinethione, 3,4,5,6-Tetrahydro-2-mercaptopyrimidine, 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinethiol, Cyclic propylene thiourea, Hexahydropyrimidine-2-thione, N,N'-Trimethylenethiourea, NSC 21316, Perhydropyrimidine-2-thione, Tetrahydropyrimidine-2-thione, Trimethylenethiourea
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2-thione
SMILES S=C1NCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0408