CAS RN 2054859-10-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Ciclopropil Hidroxicloroquina, TRC
CAS: 2054859-10-6 Fórmula molecular: C21H30ClN3O Peso molecular (g/mol): 375.94 Sinónimo: 2-((4-((7-Chloro-3-cyclopropylquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol Nombre IUPAC: 2-[4-[(7-cloro-3-ciclopropilquinolina-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol SMILES: CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C3CC3)C