Learn More
3-Ciclopropil Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30366486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366486 25 mg -
30350875 5 mg -
30354946 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98946125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2054859-10-6
Fórmula molecular C21H30ClN3O
Peso molecular (g/mol) 375.94
Sinónimo 2-((4-((7-Chloro-3-cyclopropylquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
Nombre IUPAC 2-[4-[(7-cloro-3-ciclopropilquinolina-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C3CC3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl Hydroxychloroquine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30ClN3O/c1-3-25(11-12-26)10-4-5-15(2)24-21-18-9-8-17(22)13-20(18)23-14-19(21)16-6-7-16/h8-9,13-16,26H,3-7,10-12H2,1-2H3,(H,23,24)