CAS RN 20548-62-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diisononilo ftalato, TRC
CAS: 20548-62-3 Fórmula molecular: C26 H42 O4 Peso molecular (g/mol): 418.6093 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI),Phthalic acid, bis(7-methyloctyl) ester (7CI,8CI),1-Octanol, 7-methyl-, phthalate (2:1) (8CI),Bis(7-methyloctyl) phthalate,Diisononyl phthalate Nombre IUPAC: benceno-1,2-dicarboxilato bis(7-metiloctilo) SMILES: CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C