Learn More
Diisononilo ftalato, TRC
Código de producto. 30008854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008854 100 mg 100 miligramos
30005813 50 mg 50 miligramos
17902075 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455225100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20548-62-3
Fórmula molecular C26 H42 O4
Peso molecular (g/mol) 418.6093
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(7-methyloctyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(7-methyloctyl) ester (7CI,8CI), 1-Octanol, 7-methyl-, phthalate (2:1) (8CI), Bis(7-methyloctyl) phthalate, Diisononyl phthalate
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(7-metiloctilo)
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-7-methyloctyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.3083
Porcentaje de pureza >95%