CAS RN 2050-72-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,6-Dicloronaftaleno, TRC
CAS: 2050-72-8 Fórmula molecular: C10H6Cl2 Peso molecular (g/mol): 197.06 Sinónimo: PCN 7 Nombre IUPAC: 1,6-dicloronaftaleno SMILES: Clc1ccc2c(Cl)cccc2c1