Learn More
1,6-Dicloronaftaleno, TRC
Código de producto. 30378923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378923 10 mg
30371575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43666510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-72-8
Fórmula molecular C10H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 197.06
Sinónimo PCN 7
Nombre IUPAC 1,6-dicloronaftaleno
SMILES Clc1ccc2c(Cl)cccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Dichloronaphthalene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6Cl2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.9847