accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2050-23-9

IUPAC Nombre: 1,8-diethyl octanedioate
Sinónimos: diethyl suberate
Peso molecular (g/mol): 230.3
Fórmula molecular: C12H22O4
InChi Key: PEUGOJXLBSIJQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)