Learn More
Suberato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Suberate |
| CAS | 2050-23-9 |
| Fórmula molecular | C12H22O4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Octanedioic Acid 1,8-Diethyl Ester, Octanedioic Acid Diethyl Ester, Suberic Acid Diethyl Ester, Diethyl Octanedioate, NSC 62701 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10-12(14)16-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | octanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1518 |