Learn More
Suberato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477776 250 g 250 g
11467776 50 g 50 g
11344499 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14735.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2050-23-9 | C12H22O4 | 230.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2050-23-9
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.30
Número MDL MFCD00009217
Clave InChI PEUGOJXLBSIJQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl suberate, ethyl suberate, octanedioic acid, diethyl ester, diethylsuberate, suberic acid diethyl ester, 1,8-diethyl octanedioate, acmc-1ce5z, ksc492k9j, octanedioic acid diethyl ester, octanedioic acid,1,8-diethyl ester
PubChem CID 16301
Nombre IUPAC octanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl suberate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 282°C to 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)6CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.432
Cantidad 250 g
Beilstein 1785500
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.