CAS RN 2049-21-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-[(2-metoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolan-2-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
rac Carbonato cíclico de guaifenesina, TRC
CAS: 2049-21-0 Fórmula molecular: C11 H12 O5 Peso molecular (g/mol): 224.21 Sinónimo: 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-,Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI),1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI),4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one Nombre IUPAC: 4-[(2-metaxifenoxi)metil]-1,3-dioxolano-2-una SMILES: COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2