Learn More
4-[(2-metoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolan-2-ona, Mikromol™
Descripción
4-[(2-metoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolan-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Guaifenesin Cyclic Carbonate |
| CAS | 2049-21-0 |
| Nombres de analitos o componentes | rac Guaifenesin Cyclic Carbonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H12 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI), 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2-metoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolan-2-ona |
| Mostrar más |