Learn More
rac Carbonato cíclico de guaifenesina, TRC
Código de producto. 30135151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135151 500 mg 500 miligramos
30133824 1 g 1 g
17973975 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG810515500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2049-21-0
Fórmula molecular C11 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI), 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
Nombre IUPAC 4-[(2-metaxifenoxi)metil]-1,3-dioxolano-2-una
SMILES COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Guaifenesin Cyclic Carbonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0685
Porcentaje de pureza >95%