accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNH2

CAS RN 20455-68-9

IUPAC Nombre: dibenzylazanium chloride
Sinónimos: dibenzylammonium chloride
Peso molecular (g/mol): 233.74
Fórmula molecular: C14H16ClN
InChi Key: QEUMNQFVAMSSNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].C([NH2+]CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados