Learn More
Clorhidrato de N-bencil-1-fenilmetanamina, Mikromol™
Código de producto. 30051439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051439 100 mg 100 miligramos
30050501 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051439 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0785.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-bencil-1-fenilmetanamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-benzyl-1-phenylmethanamine
CAS 20455-68-9
Nombres de analitos o componentes N-benzyl-1-phenylmethanamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Noradrenaline Tartrate Imp. F (EP), Noradrenaline Imp. F (EP), N-(phenylmethyl)benzenemethanamine hydrochloride, Dibenzylamine hydrochloride, Dibenzylammonium chloride, Noradrenaline Imp. F (EP) as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity F as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N.ClH/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12H2;1H
SMILES Cl.C(NCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenilmetanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 233.74
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0971 g/mol